Hemin chloride (de porc), Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ quality level = MQ100
3741-5
3741-5EA 203 EUR InStock
3741-5
Hemin chloride (de porc), Calbiochem®, Millipore®
Hemin chloride
Iron-containing compound of porcine origin that can induce hydrogen peroxide-dependent lipid peroxidation. Reported to increase the number and size of myotubes and the frequency of myotube contractions.
Formule: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010726
Numéro CAS: 16009-13-5
EINECS: 240-140-1
Merck Index: 14,04644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity Homogeneous by TLC
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité