4-Méthoxybiphényle 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
374776-5G
374776-5GEA 76.8 EUR InStock
374776-5G
4-Méthoxybiphényle 97%, Sigma-Aldrich®
4-Méthoxybiphényle
4-Methoxybiphenyl has been used as a standard reagent whose fluorescence intensity is associated with the fluorescence characteristics of the products of derivatisation reaction for aryl halides with phenylboronic acid (PBA).
Formule: C₁₃H₁₂O
Point de fusion: 86...90 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00014897
Numéro CAS: 613-37-6
EINECS: 210-339-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c986c6b605d043526b8d528f1ea930bcf8df611&vid=6c58a993b221785749b48c400f6012db1a9b35e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white powder, crystals, crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms to structure
Gas liquid 96.5% (minimum)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité