Sodium iodure ≥99.5%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
3748-07EA 0 EUR InStock
3748-07
Sodium iodure ≥99.5%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodium iodure
Crystals. Lot analysis on label.
  • Lot analysis on label
Formule: NaI
MW: 149.89 g/mol
Point d'ébullition: 1300
Point de fusion: 662
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 6.0 - 9.0
ACS - Assay (NaI) ≥99.5 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 9.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Chloride and Bromide (as Cl) ≤0.01 %
ACS - Iodate (IO₃) ≤3 ppm
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité