Bovine haemoglobin (from Erythrocytes)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
374834-10
374834-10EA 138 EUR InStock
374834-10
Bovine haemoglobin (from Erythrocytes)
Protéines et Peptides
Hemoglobin, bovine erythrocytes is an iron-containing oxygen-transport metalloprotein. Suitable as a substrate for proteases, such as papain, pepsin, and trypsin.
  • Lyophilised form
  • Standard Handling
  • Glass bottles used for packaging
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité