Biotinylated heparin, porcine intestinal mucosa, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
375054-10
375054-10EA 384 EUR InStock
375054-10
Biotinylated heparin, porcine intestinal mucosa, Calbiochem®
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Biotinylated heparin contains 5 − 8 mole-percent biotin. Biotin attachment is through a 12-atom spacer arm containing a cleavable disulfide group.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité