1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide ≥95%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
377783-5G
377783-5GEA 267 EUR InStock
377783-5G
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide ≥95%, Sigma-Aldrich®
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide
1-Heptyl-4-(4-pyridyl)pyridinium bromide,95%
Formule: C₁₇H₂₃BrN₂
Point de fusion: 125…128 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134461
Numéro CAS: 39127-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ec1d40dbbdafe4f20d7c213154e0e2ffed8e798&vid=905d367c7f5d40b30d5e30cead901587d614b794&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité