Basic blue 3 25% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
378011-100G
378011-100GEA 205 EUR InStock
378011-100G
Basic blue 3 25% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Basic blue 3
Basic blue 3 (BB3) can be removed from aqueous solutions with the help of activated carbon prepared from rubber seed coat.[1] Basic blue 3 (C.I. 51104) is a cationic dye. It is generally positively charged in an aqueous solution. Basic blue 3 has a brilliant blue shade and thus has been used as a colourant in dyeing acrylic fabrics.
Formule: C₂₀H₂₆N₃OCl
Point de fusion: 205 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011928
Numéro CAS: 33203-82-6
EINECS: 251-403-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon Specification: Report Results
Nitrogen Specification: Report Results
Wavelength, c = 0.01 g/L; Water 651 - 657 nm
Extinction Coefficient ≥12000
Wavelength 257 - 263 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité