Moisture test kit, Hydranal™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
37858-1EA
37858-1EAEA 293 EUR InStock
37858-1EA
Moisture test kit, Hydranal™
Étalons Étalons pour déterminer la teneur en eau (par la méthode Karl Fischer)
Test kit for the visual water determination according to Karl Fischer without titrator.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité