Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

37941-1L
37941-1LEA 130 EUR InStock
37941-1L
Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Ammonium cerium (IV) sulphate


Formule: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Densité: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148851
Numéro CAS: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité