Argent nitrate concentré pour une dilution à 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
38001-1EA
38001-1EAEA 58 EUR InStock
38001-1EA
Argent nitrate concentré pour une dilution à 1L, 0.01 M AgNO3 (0.01 N) solution volumétrique, Fluka™
Argent nitrate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité