Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glassy carbon, en poudre 0,4-12 µm Type2

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

38007.18
38007.18EA 232 EUR InStock
38007.18
Glassy carbon, en poudre 0,4-12 µm Type2
Glassy carbon


Formule: C
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité