Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M NH4SCN (0.1N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals

38020-1EA
38020-1EAEA 50.6 EUR InStock
38020-1EA
Ammonium thiocyanate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M NH4SCN (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Ammonium thiocyanate
Concentrate for 1L standard solution


Formule: NH₄SCN
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011428
Numéro CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité