Lithium isopropoxide 1 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
380201000
380201000.EA 93 EUR InStock
380201000.
Lithium isopropoxide 1 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Formule: C₃H₇LiO
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048286
Numéro CAS: 2388-10-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.95 to 1.15 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité