Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer (II) sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M FeSO4 solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Ferrous sulphate

38047-1EA
38047-1EAEA 87.9 EUR InStock
38047-1EA
Fer (II) sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M FeSO4 solution volumétrique, Fluka™
Fer (II) sulfate


Formule: FeO₄S
MW: 151,91 g/mol
Densité: 1.300 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011014
Numéro CAS: 7720-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité