EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) concentré pour une dilution à 1L pour la détermination de la dureté de l'eau, pour la complexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
38056-1EA
38056-1EAEA 63.1 EUR InStock
38056-1EA
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) concentré pour une dilution à 1L pour la détermination de la dureté de l'eau, pour la complexometrie (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B)
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité