Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iode concentré pour une dilution à 0.25 M (0.5 N), Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

38084-1EA
38084-1EAEA 124 EUR InStock
38084-1EA
Iode concentré pour une dilution à 0.25 M (0.5 N), Fluka™
Iode
Concentrate for 1L standard solution


Formule: I₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité