Sudan Black B Staining System, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ500
380B-1KT
380B-1KTEA 341 EUR InStock
380B-1KT
Sudan Black B Staining System, Sigma-Aldrich®
Sudan Black B Staining System
Intended for the histochemical demonstration of neutrophil granules in blood or bone marrow films.
  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology
Principle
Following fixation, blood or bone marrow films are immersed in a buffered Sudan Black B solution. After rinsing, slides are counterstained with Gill hematoxylin, and cells are examined microscopically for the presence of blue-black discrete granulation. Granulocytic precursors demonstrate groups of coarse blue-black deposits. Other hematopoietic cells are typically negative.
Kit component also available separately
Glutaraldehyde solution, for in vitro diagnostic use 75 mL (3802)
Kit component only
Sudan Black B Staining Reagent (3801) 200 mL
Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (GHS3) 100 mL
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3316
IVDLogo
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 KIT 380B-1KT
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité