Iodure de diéthylaluminium 0.9 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
381161000
381161000.EA 151 EUR InStock
381161000.
Iodure de diéthylaluminium 0.9 M dans le toluène, AcroSeal®
Iodure de diéthylaluminium
Formule: C₄H₁₀AlI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001025
Numéro CAS: 2040-00-8
EINECS: 218-032-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 19.5 to 20.5 wt % (on Al basis)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité