Potassium iodate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
38120-1EA
38120-1EAEA 67.1 EUR InStock
38120-1EA
Potassium iodate concentré pour une dilution à 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium iodate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: KlO₃
Point d'ébullition: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité