Magnésium sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M MgSO4 solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
38146-1EA
38146-1EAEA 98.3 EUR InStock
38146-1EA
Magnésium sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M MgSO4 solution volumétrique, Fluka™
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité