Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium carbonate concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M Na2CO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

38170-1EA
38170-1EAEA 149 EUR InStock
38170-1EA
Sodium carbonate concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M Na2CO3 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium carbonate
Concentrate for 1L standard solution


Formule: Na₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité