Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 en solution aqueuse ≥97% Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
38187-1L
38187-1LEA 192 EUR InStock
38187-1L
Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 en solution aqueuse ≥97% Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Ammonium cerium (IV) nitrate
Formule: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Densité: 1.1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151121
Numéro CAS: 16774-21-3
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Assay 0.095 - 0.105 mol/l
Density (D 20/4) 1.083 - 1.098
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité