Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3819-01EA 182.03 EUR InStock
3819-01
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Lot analysis on label.
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Point d'ébullition: ? 650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0%
Assay (NaH₂PO₄·2H₂O) 98.0 - 102.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate ≤0.01 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité