Organic reference standard, Allura Red AC, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
38213-25MG
38213-25MGEA 151 EUR InStock
38213-25MG
Organic reference standard, Allura Red AC, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Allura Red AC comprises of 6-hydroxy-5-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonate-phenylazo)-2-napthalene-sulfonate, which is basically an azo-coupling product between the meta-isomer of cresidine-p-sulphonic acid (CSA) and Schaeffer′s salt (SS).
  • It belongs to the class of monoazo dyes
  • Soluble in water and is insoluble in ethanol
This powder exists in the form of dark red powder or granules and finds application in being used in food colors.
Conditionnement: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f04659d060469b53955f4e4f45b175c699ea114c&vid=f04659d060469b53955f4e4f45b175c699ea114c&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité