Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 L, 0.5 M NaOH (0.5 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
38217-1EA
38217-1EAEA 50 EUR InStock
38217-1EA
Sodium hydroxyde concentré pour une dilution à 1 L, 0.5 M NaOH (0.5 N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium hydroxyde
Concentrate for 1 L standard solution
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 120 °C
Densité: 1.350 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité