di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
3822-07EA 0 EUR InStock
3822-07
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté 98.0-102.0%, soluble, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté
Crystals. Lot analysis on label.
Formule: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149181
Numéro CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0%
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité