Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M (COOH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Dose for preparation of 1 litre of solution.
38250-1EA
38250-1EAEA 41.2 EUR InStock
38250-1EA
Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.05 M (COOH)2 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 200-550-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité