Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
38255-1EA
38255-1EAEA 53.5 EUR InStock
38255-1EA
Acide oxalique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M (COOH)2 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité