di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥98% USP, ACS testé pour les endotoxines, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Management of Change (MOC) category = HR
3826-07EA 916.07 EUR InStock
3826-07
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre ≥98% USP, ACS testé pour les endotoxines, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogen phosphate
Formule: Na₂HPO₄
Point de fusion: 250 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
ATTEINDRE: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets U.S.P Requirements 98.0 - 100.5%
GMP Manufactured Product ≤3 ppm
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≤0.06%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical ≤0.2%
USP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
USP - Arsenic (As) ≤ 3 ppm
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.06 %
USP - Identification Passes Test
USP - Insoluble Matter ≤ 0.2 %
USP - Loss on Drying at 130°C ≤ 5.0 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
ACS - Assay (Na₂HPO₄) (by acidimetry) ≥ 99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤ 0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤ 0.2 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
ACS - Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Endotoxin Concentration (5 EU/g max.) Passes Test
(Suitable for Buffer Solutions) ≤5.0%
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the Passes Test
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité