Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique concentré pour une dilution à 1L, 1.0 M HNO3 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

38274-1EA
38274-1EAEA 62.7 EUR InStock
38274-1EA
Acide nitrique concentré pour une dilution à 1L, 1.0 M HNO3 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Acide nitrique
Concentrate for 1L standard solution


Formule: HNO₃
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1.200 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité