Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Palladium 3% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit

Fournisseur: Thermo Scientific

38297.22
38297.22EA 0 EUR InStock
38297.22
Palladium 3% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odor: Odorless

Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight


Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité