Palladium 5% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau à utiliser comme catalyseur, non réduit
Fournisseur: Thermo Scientific
38301.22
38301.22EA 0 EUR InStock
38301.22
Palladium 5% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau à utiliser comme catalyseur, non réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odor: Odorless
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité