Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M H2SO4 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
38308-1EA
38308-1EAEA 82.4 EUR InStock
38308-1EA
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1L, 0.005 M H2SO4 (0.01N) solution volumétrique, Fluka™
Acide sulfurique
Concentrate for 1L standard solution
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: 100 °C (1.013 hPa)
Densité: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité