Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cadmium (II) sulfate ≥99.0% ACS, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

383082-500G
383082-500GEA 471 EUR InStock
383082-500G
Cadmium (II) sulfate ≥99.0% ACS, Fluka™
Cadmium (II) sulfate


Formule: CdO₄S
Point de fusion: 1.000 °C
Densité: 4.69 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010923
Numéro CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01665
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (150 °C, 4 h) Max. 1.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Lead (Pb) Max. 0.003 %
Zinc (Zn) Max. 0.05 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Total nitrogen (as NO₃) Max. 0.003 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité