tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3836-07EA 0 EUR InStock
3836-07
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98.0-102.0% (par acidimétrie), soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Crystals. Lot analysis on label.
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ONU: 3262
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 98.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤2.5%
Assay (Na₃PO₄·12H₂O) (by acidimetry) 98.0 - 102.0 %
Excess Alkali (as NaOH) ≤2.5 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité