N,N'-Ditridecyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide 95%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
383783-1G
383783-1GEA 207 EUR InStock
383783-1G
N,N'-Ditridecyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide 95%, Sigma-Aldrich®
N,N'-Ditridecyl-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formule: C₅₀H₆₂N₂O₄
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00134587
Numéro CAS: 95689-92-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a70219025bbf989f3dda8cb48491f60540fc6eb&vid=8a70219025bbf989f3dda8cb48491f60540fc6eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Red to Brown Conforms to Requirements
Appearance (Form) Powder or Crystals or Fibers
Infrared Spectrum Conforms to Structure
UV/VIS Absorbance in Toluene 523 - 529 nm
Carbon 74.7 - 84.3%
Nitrogen 3.4 - 3.9%
Purity (TLC) ≥95%
Solubility (Turbidity), c = 10 mg/ml; Toluene Clear to Turbid
Solubility (Colour) Brown to Very Dark Brown and Dark Red
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité