Ethyl viologen diperchlorate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
384100-5G
384100-5GEA 217 EUR InStock
384100-5G
Ethyl viologen diperchlorate, Sigma-Aldrich®
Ethyl viologen diperchlorate
Ethyl viologen diperchlorate has been used in in-situ spectroscopic studies of viologen based electrochromic device.
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₈
Point de fusion: 270 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134591
Numéro CAS: 36305-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0d5c1059a4384324750cedd16ab1b1e12349616&vid=2dba578a38cd7681ed00d83c1bc054cef46fe0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité