Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trioxyde de strontium et de titane substrat 10x10x1 mm, poli d'un côté 100 orientation

Fournisseur: Thermo Scientific

38507.KT
38507.KTEA 283 EUR InStock
38507.KT
Trioxyde de strontium et de titane substrat 10x10x1 mm, poli d'un côté 100 orientation
Trioxyde de strontium et de titane
CAS No.: 12060-59-2 Molecular Formula: SrTiO3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049554


Formule: O₃SrTi
Point de fusion: 2080 °C
Densité: 5.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049554
Numéro CAS: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité