Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
38595.14
38595.14EA 711 EUR InStock
38595.14
Lithium hexafluoroantimonate ≥97%
Lithium hexafluoroantimonate
Purity: 97% CAS No.: 18424-17-4 Molecular Formula: LiSbF6 Formula Weight: 242.68 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: dec. Solubility: Very soluble in water UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00042319
Formule: F₆LiSb
MW: 242,68 g/mol
Point d'ébullition: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042319
Numéro CAS: 18424-17-4
ONU: 1549
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité