Anti-SERPINH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M16.10A1]
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
386023-50
386023-50EA 737 EUR InStock
386023-50
Anti-SERPINH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M16.10A1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SERPINH1 (serpin peptidase inhibitor, clade H (heat shock protein 47), member 1, (collagen binding protein 1))
Clonality: monoclonal
Clone: M16.10A1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité