Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.4%, OmniPur® Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
3870-25GM
3870-25GMEA 406 EUR InStock
3870-25GM
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) ≥99.4%, OmniPur® Calbiochem®, Millipore®
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Used for reduction of protein disulfide linkages and in molecular biology.
Attention: Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=aebd7f10ad67505739d64fa5ba9b05c53205beea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
A (0.02 M in water) ≤0.05 AU
Assay (-SH content) ≥99.4%
DNAse None Detected
Infrared Spectrum Conforms to Standard
Loss on Drying ≤0.5%
Melting Point 39 - 43 °C
Protease None Detected
RNAse None Detected
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité