Fast Garnet GBC Base solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
3872-10ML
3872-10MLEA 195 EUR InStock
3872-10ML
Fast Garnet GBC Base solution, Sigma-Aldrich®
Fast Garnet GBC Base
Intended for use in Sigma Procedure 387 for the demonstration of Acid Phosphatase (TRAP).
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007733
ADR: 8,II
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité