Hématoxyline solution Gill II, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
3873.2500EA 73.2 EUR InStock
3873.2500
Hématoxyline solution Gill II, J.T.Baker®
Haematoxylin staining solutions
Intended for histology and cytology staining procedures.
Hematoxyline (papanicolaou I), modified to match gill II and harris.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Performance Test Passes Test
For Laboratory, Research or Manufacturing Use
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité