Vert malachite chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Malachite green, CI 42000, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium chloride, Basic Green 4, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(phenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride, Malachite green hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
38800-25MG
38800-25MGEA 147 EUR InStock
38800-25MG
Vert malachite chlorure, Supelco®
Vert malachite chlorure
Formule: C₂₃H₂₅ClN₂
MW: 364,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011751
Numéro CAS: 569-64-2
EINECS: 209-322-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5311c9c634eee9f3abde502d147254476d06a7c2&vid=f322063a2ad207271da85964993d75e35af6c3d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité