(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane 1.8 M dans l'hexanes, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388421000
388421000.EA 261 EUR InStock
388421000.
(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane 1.8 M dans l'hexanes, AcroSeal®
(+)-B-Chlorodiisopinocampheylborane
Formule: C₂₀H₃₄BCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074808
Numéro CAS: 112246-73-8
ONU: 2920
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 1.65 to 1.85 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité