Ammoniaque 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388441000
388441000.EA 111 EUR InStock
388441000.
Ammoniaque 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Ammoniaque
Formule: NH₃
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: –36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011418
Numéro CAS: 7664-41-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤2 % (K.F.)
Strength 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité