Chlorure de benzylmagnesium 1.4 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
389551000
389551000.EA 84.9 EUR InStock
389551000.
Chlorure de benzylmagnesium 1.4 M dans le THF, AcroSeal®
Chlorure de benzylmagnesium
Formule: C₇H₇ClMg
MW: 150,89 g/mol
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000469
Numéro CAS: 6921-34-2
EINECS: 230-039-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear green-brown to brown-purple Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 19 to 21 % (As BMC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité