Incubateurs microbiologiques avec ou sans convection forcée, séries BD et BF
Fournisseur: Binder
9010-0073 9010-0187 9010-0241
390-6034EA 5501 EUR InStock
390-6034 390-6146 390-0009
Incubateurs microbiologiques avec ou sans convection forcée, séries BD et BF
Incubateurs Incubateurs standard
Deux versions de ces incubateurs avec chambre de préchauffage APT.line™ avec contrôle électronique sont disponibles en fonction de l'application : série BD avec convection naturelle pour toutes les applications standard et série BF avec convection forcée pour les applications avec une forte densité de charge.
  • La désinfection à 100 °C et la facilité d'utilisation fournissent une sécurité supplémentaire
  • Contrôleur DS avec minuteur intégré de 0 à 99 heures (gamme BD), contrôleur avec différentes fonctions de minuterie, activation retardée et
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité