Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Accessories for CO₂ incubators, BBD 6220 and Cytoperm® 2

Fournisseur: Thermo Scientific
50046033 03429937 03429942 03429943 50029597 50031348 50053628 50055102 50077463 51900277 51900276 51900762 51900763 51900279 51090763 51900275
390-2141EA 2200 EUR InStock
390-2141 HERA03429937 HERA03429942 HERA03429943 390-2451 390-0170 390-0174 HERA50055102 HERA50077463 HERA51900277 HERA51900276 HERA51900762 HERA51900763 HERA51900279 HERA51090763 HERA51900275
Accessories for CO₂ incubators, BBD 6220 and Cytoperm® 2
Incubateurs Incubateurs CO₂

New Product
Commander maintenant
 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Socle, hauteur 300 mm 1 390-0170
Socle, hauteur 780 mm 1 390-2451
Datalogging HERAline - analogue outputs 4 - 20 mA for T, CO₂, RH and O₂ 1 HERA51900762
Gas cylinder monitor with acoustic signal, 120/230 V, 50/60 Hz 1 390-2141
Gas screen split inserts for O₂-control 3 - 90% 1 HERA51090763
New Product
HERAline - analogue outputs 0-1 V for T, CO₂, RH and O₂ 1 HERA50055102
HERAline - analogue outputs 4 - 20 mA for T, CO₂, RH and O₂ 1 HERA50077463
Lockable outer door 1 HERA51900279
O₂-control 3 - 90% with six gas tight inner doors and half-width shelves, stainless steel 1 HERA51900763
O₂-control cytoperm 2 1 HERA51900275
New Product
Châssis de superposition de deux BBD 6220 1 390-0174
Six gas tight inner doors (instead of glass door) 1 HERA51900277
Six half-width shelves (instead of three full-width shelves) 1 HERA51900276

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..