L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chambres de simulation de conditions climatiques, série ICH
Fournisseur: MEMMERT
ICH110 ICH110L ICH260 ICH260L ICH260LT01 ICH260LT81 ICH750 ICH750L
390-0663EA 9969 EUR InStock
390-0663 390-0665 390-0666 390-0668 MEMMICH260LT01 MEMMICH260LT81 390-0669 390-0671
Chambres de simulation de conditions climatiques, série ICH
Chambres d'essai Chambres de photostabilité
La gamme ICH de chambres de simulation de conditions climatiques offre un contrôle précis et rapide de la température de 10 à 60 °C avec humidification à partir d'une HR de 10 à 80%. Ces modèles réfrigérés par compresseur présentent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil et facilitant son nettoyage. Les modèles ICH sont dotés du contrôle de l'humidité, les modèles ICH L du contrôle de l'humidité et de l'éclairage et les modèles ICH C disposent d'un contrôle électronique du CO₂ et de l'humidité avecMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité